Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302538-1G PC302538-5G PC302538-250MG
APOSPC302538-1GEA 5200 CZK
APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G APOSPC302538-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786699
CAS číslo: 887581-86-4