Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 4370 CZK
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115863
CAS číslo: 177994-49-9