Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 1450 CZK
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115849
CAS číslo: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8 II