Tisk…
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 12800 CZK
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115856
CAS číslo: 886497-11-6