Tisk…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 9920 CZK
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClF₅S
MW: 331.53 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652423
UN: 3261
ADR: 8 III