Tisk…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 4530 CZK
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832343
UN: 3439
ADR: 6.1,III