Tisk…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 CZK
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246181
CAS číslo: 883521-79-7