Tisk…
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302525-5G PC302525-1G PC302525-25G PC302525-100G
APOSPC302525-5GEA 2570 CZK
APOSPC302525-5G APOSPC302525-1G APOSPC302525-25G APOSPC302525-100G
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832347
CAS číslo: 1017779-05-3