Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 4860 CZK
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 313.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519378
CAS číslo: 1092461-35-2