Tisk…
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302519-1G PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA 4200 CZK
APOSPC302519-1G APOSPC302519-5G
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519341
CAS číslo: 1092460-96-2