Tisk…
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302517-1G PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA 4860 CZK
APOSPC302517-1G APOSPC302517-5G
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519362
CAS číslo: 1092461-23-8