3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302516-1G
PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA
4860
CZK
APOSPC302516-1G
APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₃O₃ MW: 248.20 g/mol Bod tání: 94…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519317 CAS číslo: 1005205-20-8 |