Tisk…
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 4960 CZK
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₃
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025399
CAS číslo: 916420-75-2