Tisk…
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 3310 CZK
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₄
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519324
CAS číslo: 1092460-76-8