Tisk…
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 4530 CZK
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519318
CAS číslo: 881190-34-7