Tisk…
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302508-1G PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA 4730 CZK
APOSPC302508-1G APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783232
CAS číslo: 1261828-37-8