Tisk…
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 4960 CZK
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Bod tání: 63…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832349
CAS číslo: 1017779-11-1