Tisk…
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 5030 CZK
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832351
CAS číslo: 1017779-17-7