3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302501-1G
PC302501-5G
APOSPC302501-1GEA
3640
CZK
APOSPC302501-1G
APOSPC302501-5G
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519319 CAS číslo: 1092460-73-5 |