3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302499-1G
PC302499-5G
PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA
3110
CZK
APOSPC302499-1G
APOSPC302499-5G
APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₈F₄O₃ MW: 252,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652497 CAS číslo: 1240257-16-2 |