Tisk…
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 3310 CZK
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832369
CAS číslo: 1017779-56-4