Tisk…
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302483-1G PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA 3310 CZK
APOSPC302483-1G APOSPC302483-5G
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 377083-80-2