Tisk…
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 12800 CZK
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116056
CAS číslo: 881190-93-8