Tisk…
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302479-1G PC302479-5G
APOSPC302479-1GEA 5890 CZK
APOSPC302479-1G APOSPC302479-5G
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.18 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832373
CAS číslo: 105219-44-1