Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 4530 CZK
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832285
CAS číslo: 1000513-69-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III