Tisk…
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 4530 CZK
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₂F₃NO₃
MW: 263.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201059
CAS číslo: 1435806-20-4