Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302472-5G PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA 8240 CZK
APOSPC302472-5G APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399706
CAS číslo: 195622-40-3