Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302471-1G PC302471-5G
APOSPC302471-1GEA 4530 CZK
APOSPC302471-1G APOSPC302471-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399698
CAS číslo: 1261444-86-3