Tisk…
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 8500 CZK
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832353
CAS číslo: 1017779-22-4