Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 8070 CZK
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₇F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687194
CAS číslo: 1323966-43-3