Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 3310 CZK
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201033
CAS číslo: 1373920-67-2