Tisk…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 8270 CZK
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652507
CAS číslo: 1240257-17-3
UN: 3265
ADR: 8,III