Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302449-1G PC302449-5G PC302449-10G
APOSPC302449-1GEA 3870 CZK
APOSPC302449-1G APOSPC302449-5G APOSPC302449-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258721
CAS číslo: 1017779-86-0