Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 12800 CZK
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660169
CAS číslo: 886500-98-7