Tisk…
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 4530 CZK
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832268
CAS číslo: 1017777-68-2