Tisk…
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 2110 CZK
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246270
CAS číslo: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III