Tisk…
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 1490 CZK
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448325
CAS číslo: 2613-32-3