Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302437-10G PC302437-5G
APOSPC302437-10GEA 8040 CZK
APOSPC302437-10G APOSPC302437-5G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115931
CAS číslo: 479091-06-0