Tisk…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 1160 CZK
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115930
CAS číslo: 870837-66-4