Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 5890 CZK
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₃
MW: 231.20 g/mol
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832370
CAS číslo: 1256482-63-9