Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 12200 CZK
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886497-60-5