Tisk…
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302429-10G PC302429-5G PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA 10580 CZK
APOSPC302429-10G APOSPC302429-5G APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115873
CAS číslo: 886497-51-4