2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302428-5G
PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA
5790
CZK
APOSPC302428-5G
APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,00 g/mol Bod tání: 38…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115878 CAS číslo: 79544-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |