2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302427-1G
PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA
4960
CZK
APOSPC302427-1G
APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832274 CAS číslo: 1017777-86-4 |