Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302422-1G PC302422-5G PC302422-250MG
APOSPC302422-1GEA 5060 CZK
APOSPC302422-1G APOSPC302422-5G APOSPC302422-250MG
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Bod tání: 236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371965
CAS číslo: 1218228-20-6