Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 2280 CZK
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832329
CAS číslo: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III