2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302419-1G
PC302419-5G
PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA
3640
CZK
APOSPC302419-1G
APOSPC302419-5G
APOSPC302419-10G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O MW: 255.03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832363 CAS číslo: 1017779-42-8 UN: 3261 ADR: 8 II |