Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 6050 CZK
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412204
CAS číslo: 90381-07-0