Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 6750 CZK
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201074
CAS číslo: 1373920-82-1