Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302413-5G PC302413-1G
APOSPC302413-5GEA 9660 CZK
APOSPC302413-5G APOSPC302413-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉F₄N
MW: 207.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201070
CAS číslo: 1373921-00-6